Learn More
Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe
Product Code. 17532486
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17532486
Brand: Emma Safety Footwear MM70354743
Only null left
Add to basket
Add to basket
Like its name suggests, you could wear the Le Mans for 24 hr. as the shoes offer optimal ventilation, perspiration and moisture removal with the Hydro-Tec™ antibacterial lining material.
  • Metal Free
  • Dry, fresh feet for up to 24 hr.The name already suggests it: you can safely wear LeMans for 24 hours.
  • The shoe offers optimal ventilation and moisture is immediately removed by the Hydro-Tec™ antibacterial lining.
  • LeMans is ideal for indoor working environments and work in transport and logistics.
  • LeMans looks sporty, that's how the shoe feels; soles with energy return and a fit that hugs the feet perfectly.
  • Industries:
    • Logistics & Transport
    • Electronics
    • Light Industry
  • Safety shoe
    • S1P-Safety shoe for dry conditions
Spécification
Certifications/Compliance ISO 20345:2011
Closure Type Laces
Color Black, Gray, Orange
For Use With (Application) Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing
Liner Material Hydro-Tec Antibacterial
Size 43
Fit Standard Width
Ankle Style Low-cut
Product Type Safety Shoe
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis