Learn More
Kautex™ LDPE Screw Closure
Product Code. 10507721
Click to view available options
Diameter (Metric):
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Unit Size:
Each
Pack of 100
Product Code. 10507721
Brand: Kautex™ 2000070606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Feature LDPE light weight, tough construction. Kautex™ LDPE Screw Closures are available in a wide variety of sizes for Kautex™ narrow and wide neck bottles.
  • Made from low density polyethylene
  • Translucent
  • Available for a wide variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Natural
Material LDPE
Thread Size (Metric) 00 mm
Neck Finish 00 mm
For Use With (Equipment) 1000/2000 mL Narrow Neck Bottle
Diameter (Metric) 28 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.