Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Tubing
- Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Product Code. 15268753
Change view
Click to view available options
Overall Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 5
| Product Code. | Overall Length (Metric) | Diameter (Metric) Inner | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15268753 | 150 mm | 0.05 mm | Pack of 5 |
| 15258763 | 200 mm | 0.075 mm | Pack of 5 |
| 15258783 | 50 mm | 0.53 mm | Pack of 5 |
| 15268733 | 200 mm | 0.3 mm | Pack of 5 |
| 15268743 | 150 mm | 0.15 mm | Pack of 5 |
| 15268763 | 500 mm | 0.1 mm | Pack of 2 |
| 15298763 | 200 mm | 0.1 mm | Pack of 5 |
| 15248743 | 200 mm | 0.15 mm | Pack of 5 |
| 15298753 | 150 mm | 0.05 mm | Pack of 2 |
| 11991606 | 500 mm | 0.3 mm | Pack of 2 |
| 15208773 | 150 mm | 0.1 mm | Pack of 5 |
| 15258733 | 150 mm | 0.3 mm | Pack of 5 |
| 15268783 | 150 mm | 0.53 mm | Pack of 5 |
| 15238763 | 100 mm | 0.075 mm | Pack of 5 |
| 15278733 | 50 mm | 0.025 mm | Pack of 5 |
| 15298733 | 150 mm | 0.025 mm | Pack of 5 |
| 15208733 | 200 mm | 0.2 mm | Pack of 5 |
| 15208743 | 200 mm | 0.025 mm | Pack of 5 |
| 15218733 | 150 mm | 0.2 mm | Pack of 5 |
| 15218743 | 500 mm | 0.025 mm | Pack of 2 |
| 15228743 | 50 mm | 0.15 mm | Pack of 5 |
| 15228763 | 50 mm | 0.075 mm | Pack of 5 |
| 15238733 | 50 mm | 0.3 mm | Pack of 5 |
| 15238743 | 100 mm | 0.15 mm | Pack of 5 |
| 15238783 | 150 mm | 0.175 mm | Pack of 5 |
| 15248733 | 100 mm | 0.3 mm | Pack of 5 |
| 15248763 | 150 mm | 0.075 mm | Pack of 5 |
| 15248783 | 100 mm | 0.53 mm | Pack of 5 |
| 15278723 | 500 mm | 0.2 mm | Pack of 2 |
| 15278763 | 50 mm | 0.1 mm | Pack of 5 |
| 15278783 | 500 mm | 0.53 mm | Pack of 2 |
| 15288723 | 50 mm | 0.2 mm | Pack of 5 |
| 15288733 | 100 mm | 0.025 mm | Pack of 5 |
| 15288763 | 100 mm | 0.1 mm | Pack of 5 |
| 15298723 | 100 mm | 0.2 mm | Pack of 5 |
| 15258743 | 500 mm | 0.15 mm | Pack of 2 |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
- PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
- Effective pH range of 0 to 10
- Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Spécification
Spécification
| Type | Tubing |
| Includes | 5/Pk. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.05 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 1.6 mm |
| Overall Length (Metric) | 150 mm |
| Material | Polymer-sheathed Fused Silica |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?