Learn More
LBR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen LBR
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16810104
View Documents
Proteintech
12398-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16800104
Visa dokument
Proteintech
12398-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene belongs to the ERG4/ERG24 family. It localized in the nuclear envelope inner membrane and anchors the lamina and the heterochromatin to the membrane. It may mediate interaction between chromatin and lamin B. Mutations of this gene has been associated with autosomal recessive HEM/Greenberg skeletal dysplasia. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding the same protein have been identified.
Specifikationer
Specifikationer
LBR
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O08984, Q14739, Q3U9G9
3930, 89789, 98386
LBR Fusion Protein Ag3088
Primary
-20°C
LBR
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DHCR14B, lamin B receptor, LBR, LMN2R, PHA
LBR
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.