Learn More
Lauroyl Chloride, TRC
Product Code. 30475860
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
250 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250mL
50mL
Product Code. Quantity unitSize
30475860 1 L 1 L
30470716 250 mL 250mL
30466892 50 mL 50mL
3 options
Product Code. 30475860
Brand: Toronto Research Chemicals TRCL1786301L
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-16-3
Formula Weight 218.1437
InChI Formula InChI=1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
IUPAC Name dodecanoyl chloride
Molecular Formula C12H23ClO
Molecular Weight (g/mol) 218.76
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Synonym Dodecanoic Acid Chloride, Lauric Acid Chloride, n-Dodecanoyl Chloride
Chemical Name or Material Lauroyl Chloride
Tekniske data
Quantity 1 L
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.