Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Descripción
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | UL Recognised; CSA Accepted |
| Description | Chemical, humidity, smear, UV and weather-Resistant |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Label |
| Material | Polyester (B-747) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?