Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer
Code produit. 10585865
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10585865
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ PV5598
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with the LanthaScreen™ Cellular Assays.
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with the LanthaScreen™ Cellular Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Cell Lysis Buffer
Quantity 100 mL
Product Type Lysis Buffer
Description LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer, 100mL, Liquid, Store at 4°C, Cell Lysis Buffer, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Volume (Metric) 100 mL
Concentration 20 mM (Tris HCl), 150 mM (NaCl), 500 mM (NaF), 5 mM (EDTA) and 1% (NP-40)
For Use With (Application) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, kinase biology, kinase pathway analysis, pathway biology, cellular pathway analysis assays, other cellular pathway assay products
Physical Form Liquid
Content And Storage LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is shipped and stored at 4°C.
Buffer Cell Lysis Buffer
Formulation 20mM Tris HCl (pH 7.5), 150mM NaCl, 500mM NaF, 5mM EDTA, and 1% NP-40
Shipping Condition Wet Ice
Product Line LanthaScreen™
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis