Learn More
Lanthanum Chloride Releasing Agent: 1% La (from oxide) in 2% HCl, VHG™
Beskrivelse
Lanthanum Chloride Releasing Agent: 1% La (from oxide) in 2% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Lanthanum |
| CAS | 7439-91-0 |
| Methods | AA/GFAA |
| Analyte or Component Names | Lanthanum |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | La |
| Synonym | La |
| InChI Formula | InChI=1S/La |
| SMILES | [La] |
| IUPAC Name | lanthanum |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?