Learn More
Lanatoside C, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Description
Lanatoside C is a cardiac glycoside, can be used in the treatment of congestive heart failure and cardiac arrhythmia.Lanatoside C has an IC50 of 0.19 μM for dengue virus infection in HuH-7 cells. Lanatoside C can effectively inhibit all four serotypes of dengue virus, flavivirus Kunjin, alphavirus Chikungunya, Sindbis virus and the human enterovirus 71.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Lanatoside C |
| CAS | 17575-22-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C49H76O20 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (50.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](C)[C@H]3O[C@@](O[C@H](C)[C@H]4O[C@@](O[C@H](C)[C@H]5O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO)([H])C[C@@H]5OC(C)=O)([H])C[C@@H]4O)([H])C[C@@H]3O)C1)C)([H])[C@]2([H])C[C@H]7O)(CC[C@@H]8C(CO9)=CC9=O)[C@]78C |
| Molecular Weight (g/mol) | 985.12 |
| Formula Weight | 985.12 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering