Learn More
LaMotte™ Insta-Test™ Single and Multi-Factor Test Strips
GREENER_CHOICE
Product Code. 13423717 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Parameter Specifications:
Chlorine dioxide
Peracetic acid
Quantity:
50 Strips/Vial
Range:
0 to 500 ppm
0-10-20-40-60-85-160 ppm
Conditionnement:
100µL
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13423717
Marque: LaMotte™ PA529558
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For water quality testing
  • No reagents or field kits required for most strips
  • Chemically treated pads on plastic strips produce color change
  • Pop-top vials have molded desiccant liner and hinged snap cap to protect from moisture
  • As little as 10-second development time
Test strips for testing water: wastewater, industrial water boiling and cooling, drinking water, laundry and sanitation †
†Strips have been evaluated for use in these applications. Use in other applications is subject to potential interferences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Water quality testing
Parameter Specifications Peracetic acid
Quantity 50 Strips/Vial
Range 0-10-20-40-60-85-160 ppm
Storage Requirements Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight
Type Single Factor Test Strip
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis