Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Signs
Click to view available options
Width (Metric):
50 mm
100 mm
Displayed Text:
Corrosive Batteries Warning Pictogram
Radioactive substances 7C III
Warning of Corrosive Substances
Warning of Hazardous Substances
Unit Size:
1 roll
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Class 7: Radioactive material |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 250/Roll |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Description | Laminated Polyester |
| For Use With (Application) | Pipe markers and safety signs |
| Height (Metric) | 50 mm |
| Thickness | 0.024 mm |
| Width (Metric) | 50 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur