Learn More
Brady™ Laminated Polyester Transport Sign
Product Code. 11750244
Click to view available options
Height (Metric):
100 mm
200 mm
297 mm
Color:
Black on Green
Black on Red
Black on White
Black on Yellow
Clear
White on Green
Displayed Text:
Corrosive Substance 8
Dangerous Substance 9
Environmentally Hazardous Substances
Infectious Substance 6
Miscellaneous Dangerous Substances and Articles 9
Non-flammable, non-toxic gas 2
Organic Peroxide 5.2
Oxidizing substances and organic peroxides 5.1
Toxic Substance 6
Toxic and Harmful Substances 6.1
Warning of Toxic Substances
Quantity:
1 Ea.
250/Roll
3/Pk.
Unit Size:
1 roll
Each
Product Code. 11750244
Brand: Brady™ 223601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Certifications/Compliance ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 250/Roll
Adhesive Type Permanent
Description Laminated Polyester
For Use With (Application) Pipe markers and safety signs
Height (Metric) 100 mm
Thickness 0.024 mm
Width (Metric) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Shape Diamond
Displayed Text Non-flammable, non-toxic gas 2
Product Type Transport Sign
Color White on Green
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt