Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Wear safety footwear
Click to view available options
Diameter (Metric):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Unit Size:
Each
Pack of 2
Description
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M008-Dia 200-PE-CRD/1 |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 Ea. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Diameter (Metric) | 200 mm |
| For Use With (Application) | Indoor and Outdoor |
| Thickness | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur