Learn More
Brady™ Laminated polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Green
Sign compliant to ISO 7010.
40.55 NOK - 158.00 NOK
Specifications
Certifications/Compliance ISO 7010
Finish Gloss
Material Polyester
Adhesive Type Permanent Acrylic
Mounting Type Self-adhesive
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Width (Metric) Height (Metric) Price Quantity & Availability  
Produktcode Marke Width (Metric) Height (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15624257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814382
100 mm 100 mm
48.45 NOK
Each
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 04-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15634257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814383
148 mm 148 mm
40.55 NOK
Each
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 11-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15644257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814384
200 mm 200 mm
53.20 NOK
Each
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 11-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15664257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814387
315 mm 315 mm
136.00 NOK
Each
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 11-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15674257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814388
400 mm 400 mm
158.00 NOK
Each
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 11-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15654257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
814385
250 mm 250 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polyester
Self-adhesive
0.099 mm
Square
White on Green
Gloss
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
-40°C to 110°C
Global
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen