Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Product Code. 15634317
Click to view available options
Height (Metric):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Width (Metric):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15634317
Brand: Brady™ 815390
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sign compliant to ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifications
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC E010-100x100-PE-CRD/1
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Permanent Acrylic
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (Metric) 100 mm
Thickness 0.099 mm
Width (Metric) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 110°C
Shape Square
Languages Global
Color White on Green
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.