Description
Lamin B Receptor Monoclonal antibody specifically detects Lamin B Receptor in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifications
Specifications
| Antigen | Lamin B Receptor |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | BB2SS3F3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | DHCR14B, FLJ43126, Integral nuclear envelope inner membrane protein, lamin B receptor, lamin-B receptor, LMN2R, MGC9041, PHA |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?