Learn More
Lactose Monohydrate, Millipore™
Artikelnummer. 10711882
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
10711882 1 kg 1kg
10530761 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10711882 Lieferant Millipore Lieferanten-Nr. 1076601000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-26-6
Spezifikation
Melting Point 202°C
MDL Number MFCD00064074
Quantity 1 kg
Synonym Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose, Lactose monohydrate
Molecular Weight (g/mol) 342.30 (anhydrous basis)
Grade Research