Learn More
Nitritex™ Laboratory Coat Single Use
Description
Collared, open cuffs & rear vent ISO Class 4 cleanroom compatible one chest and 2 hip pockets, popper front closure white 2XL BioClean-D
Specifications
Specifications
| Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
| Size | 2X-Large |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Certifications/Compliance | Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Directive 89/686/EEC |
| Packaging Type | One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 30 outer bags per lined carton (30 pieces) |
| Length (Metric) | 110 cm |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?