Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Tray Closed
Description
- For horizontal units
- Stainless Steel
- BxHxT (mm): 290 x 145 x 450
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 19 L |
| For Use With (Equipment) | Autoclaves, Laboklav 55 |
| Model | Tray Closed, Laboklav 55 |
| Product Type | Tray |
| Sterility | Non-sterile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?