Learn More
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
Requires
Glassware
- Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
- Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
- Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 35 mL |
| Chamber Material | Pre-coated Aluminum |
| For Use With (Equipment) | RapidVap™ N2/48 Evaporation System |
| Holds | 35 mL Tubes |
| Lighting | No Lighting |
| Material | PTFE-coated Aluminum |
| No. of Places | 48 |
| Type | Block |
| Length (English) | 5.9 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?