Description
For use with Labconco Protector XVS Ventilation Stations
Ductwork
- Standard 6 in. dia. (15.2cm) Type I PVC duct can be cut without special tools; secured with solvent cement (Female duct coupling required to join two sections. See Cat. No. 16-304-12)
- 90° elbow (Cat. No. 16-304-11) has belled end connections to receive PVC duct directly
- Flexible duct connection reduces vibration between blower and PVC ductwork; supplied with two installation clamps
- Powder-coated steel blower transition adapter allows round PVC duct to be connected to the exhaust side of the blower
- PVC zero-pressure weathercap (Cat. No. 16-304-14) connects directly to the duct for vertical discharge of effluent air and dispersion away from the building
- Cap keeps out rain and snow but adds little static pressure to the exhaust system
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | Protector XVS Ventilation Station |
| Weight (English) | 25 lb. |
| Weight (Metric) | 11.3 Kg |
| Product Type | PVC Duct |
| Material | PVC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?