Learn More
Labconco™ Flexi-Bin Cart
The Labconco Flexi-Bin Cart provides for safe transport of glassware and chemical containers.
Brand:  Labconco™ 09380-02
Produktkod. 15212648
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
For safe transport of glassware and chemical containers
  • Removable, corrosion-resistant polyethylene bin; choice of 4- or 8 in. depth (10 or 20cm); bins are interchangeable
  • Supplied with three long and four short polyethylene dividers to partition bin and hold items securely
  • Glacier-white, powder-coated, 18-gauge welded tubular steel frame with rubber handle grips
  • Open bottom shelf for additional storage
  • Four 4 in. dia. (10cm) casters (two locking)
  • Fully assembled
  • Lifetime guarantee
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.