Learn More
Labconco™ Atmospure Cable
Click to view available options
Product Type:
Atmospure 6-Pin Cable
Unit Size:
Each
Beschreibung
AtmosPure 6-Pin Communication Cable is required for use when AtmosPure Re-Gen Gas Purifiers and glove box configured with Auto Pressure Controller are sharing one vacuum pump.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | AtmosPure |
| Weight (English) | 2 lb. |
| Weight (Metric) | 0.9 Kg |
| Product Type | Atmospure 6-Pin Cable |
| For Use With (Application) | For use when Atmospure and glove box with auto pressure controller are sharing one vacuum pump |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur