Learn More
Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X)
Código de producto. 12633947 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50mL
Código de producto. Quantity unitSize
12633947 50 mL 50mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12633947
Marca: Thermo Scientific™ TA050CBX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X).
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X)
  • 1M Citrate buffer, pH 6.0
  • 100X stock solution
  • Diluted 100-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives. For periods longer than 3 months, store at 2-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacity 50 mL
Content And Storage Room temperature
Dilution 100X
Product Type Citrate Buffer
Quantity 50 mL
pH 6
For Research Use only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.