Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia™ MS-1096-S0
 View more versions of this product
Product Code. 12678936
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
Cell surface transferrin receptor (CD71) is a disulfide-bonded homodimeric glycoprotein. Ligand for transferrin receptor is the serum iron transport protein, transferrin. This receptor is broadly distributed in carcinomas, sarcomas, leukemias, and lymphomas. Transferrin receptor (CD71) has been reported to be associated with cell proliferation in both normal and neoplastic tissues and useful in predicting clinical behavior or response to therapy in a number of malignancies including breast cancer.
Host Species: Mouse
Clone: 10F11
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Molecular Weight: ∽90-95 kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Granular cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Monoclonal
Unconjugated
Placenta
RUO
Human
IgG2b
Immunohistochemistry (Paraffin)
10F11
Mouse
100 μL
Primary
Concentrated
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado