Learn More
L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2462-34-2 |
| Molecular Formula | C12H18ClNO2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | L-Valine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Valine Benzyl Ester Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-Amino-3-methylbutanoate Hydrochloride, Benzyl L-Valinate Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.73 |
| Formula Weight | 243.1026 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?