Learn More
L-Threonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499116
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16499116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499116 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0658
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Tekniske data
Chemical Name or Material L-Threonine
CAS 72-19-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C4H9NO3
Solubility Information H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Quantity 100 mg
Formula Weight 119.12
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.