Specifications
| Melting Point | >300.0°C |
| Color | White |
| Heavy Metals (as Pb) | 10ppm max. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Iron (Fe) | 10ppm max. |
| Assay Percent Range | 99% |
| Loss on Drying | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Specific Rotation | + 6.30 |
| Sulfated Ash | 0.1% max. |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?