Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
Descrizione
- Vinyl low stool on Castors
- Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
- Fully adjustable seat height
- 5 year guarantee including vinyl
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifica
Specifica
| Product Type | Low Stool |
| Color | Sapphire Blue |
| Adjustable (Height) | 420 - 530 mm |
| Arm Style | None |
| Depth (Metric) Seat | 400 mm |
| Height (Metric) Seat | 420 to 530 mm |
| Load Bearing Capacity (Metric) | 150 kg |
| Width (Metric) Seat | 400 mm |
| Material | Vinyl |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?