Learn More
L-Lysine acetate, TRC
Specifications
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Lysine acetate |
| CAS | 57282-49-2 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C6 H14 N2 O2 . C2 H4 O2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | L-Lysine, acetate (1:1), -Lysine, monoacetate (9CI), L-Lysine acetate, Lysine monoacetate, Lysine acetate, (2S)-2,6-Diaminohexanoic acid acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | acetic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.24 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?