Learn More
L-Homoserine, 99%
Código de producto. 11318805
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11318805
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L12427.03
Request Bulk or Custom Format
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 672-15-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Homoserine is used in the biosynthesis of methionine, threonine and isoleucine.
Solubility
Soluble in water (1100 mg/ml at 30°C), and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Notes
Store in a cool, dry conditions in well sealed container. Incompatible with oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 672-15-1
Molecular Formula C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
MDL Number MFCD00063090
InChI Key UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-hydroxybutanoic acid
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Melting Point ∽203°C (decomposition)
Beilstein 1721681
Merck Index 14,4739
Solubility Information Soluble in water (1100mg/ml at 30°C),and methanol (Sparingly). Insoluble in ethanol.
Quantity 1 g
Formula Weight 119.12
Optical Rotation −9° (c=2 in Water)
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material L-Homoserine
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado