Learn More
L-Cysteine, Mikromol™
Produktkod. 17942416
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17942416
Brand: Mikromol MM0024.02
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Cysteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material L-Cysteine
CAS 52-90-4
Analyte or Component Names L-Cysteine
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Molecular Formula C3 H7 N O2 S
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP), Acetylcysteine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 121.16
Quantity 100 mg
Formula Weight 121.0197 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.