Learn More
L-(+)-Ascorbic acid, 98+%
Product Code. 11316218
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11316218 500 g 500g
11336218 100 g 100g
11326218 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11316218 Sous-traitant Thermo Scientific Alfa Aesar N° du sous-traitant 011188.36
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
L-Ascorbic acid is an important nutrient and antioxidant. L-ascorbic acid is frequently used as a processing aid or as a preservative in certain nutrients or food components. It is also utilized in the synthetic polymer industry, in photo processing and in metal technology. Miscellaneous uses have been proposed in cosmetics, fibers, preservation of blood, preservation of cut plants, cleaning agents and in assay reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-81-7
Molecular Formula C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
MDL Number MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spécification
Melting Point ∽191°C (decomposition)
Density 1.65 g/mL
Quantity 500 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents.
Formula Weight 176.12
Percent Purity ≥98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material L-(+)-Ascorbic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.