Learn More
L-arginine methyl ester dihydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10240133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10240133 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10240133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 26340-89-6
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Molecular Formula C7H18Cl2N4O2
Packaging Glass Bottle
Linear Formula NH2C(NH)N(H)(CH2)3CH(NH2)C(O)OCH3·2HCl
MDL Number MFCD00038948
Specific Rotation +18° to +22° (20°C, 589nm) (c=2.5, CH3OH)
Synonym l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
InChI Key XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
SMILES COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
IUPAC Name methyl (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoate;dihydrochloride
Specific Rotation Condition +20° (20°C c=2.5 Chloroform)
Molecular Weight (g/mol) 261.147
Quantity 5 g
PubChem CID 117776
Formula Weight 261.15
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.