Learn More
Melford L-Arginine HCl
Beskrivelse
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 1119-34-2
- Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
- Molecular Weight: 210.7
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | L-Arginine HCl |
| CAS | 1119-34-2 |
| Molecular Formula | C6H14N4O2-HCl |
| Quantity | 5 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?