Learn More
L-165,041, R&D Systems™
Beschreibung
Potent PPARδ agonist (Ki = 6 nM); displays > 100-fold selectivity for both mouse and human PPARδ receptors over other subtypes. Raises plasma cholesterol levels in vivo, in insulin-resistant db/db mice. Neuroprotective in models of cerebral infarction and Parkinson's disease.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 402.44 |
| Percent Purity | >98% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | L-165, 041 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?