Description
Kv12.1 Polyclonal specifically detects Kv12.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifications
Specifications
| Antigen | Kv12.1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | ELK, ELK channel 3, ELK1, ELK3, ether-a-go-go-like potassium channel 1, Ether-a-go-go-like potassium channel 3, hElk1, Kv12.1, potassium voltage-gated channel subfamily H member 8, potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 8, Voltage-gated potassium channel subunit Kv12.1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SEVTTLTQEVSQLGKDMRNVIQLLENVLSPQQPSRFCSLHSTSVCPSRESLQTRTSWSAHQPCLHLQTGGAAYTQAQLCSSNITSDIWSVDPSSVGSSPQRTGAHEQNPADSELYHSPSLDYSPSHYQVVQEGHL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?