Learn More
KTN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 19841-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16899314
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
This antibody reacts with normal gastrointestinal epithelium as well as gastrointestinal and breast tumors, resulting in a cytoplasmic staining pattern.
This antibody reacts with normal gastrointestinal epithelium as well as gastrointestinal and breast tumors, resulting in a cytoplasmic staining pattern.
Specifications
Specifications
KTN1
Polyclonal
Unconjugated
KTN1
CG 1 antigen, CG1, KIAA0004, Kinectin, kinectin 1 (kinesin receptor), Kinesin receptor, KNT, KTN1, MU RMS 40.19
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16709, 3895
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q61595, Q86UP2
KTN1
KTN1 Fusion Protein Ag13854
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato