Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8459 Toilet Tissue 3 Ply Paper Rolls, 72 Rolls
Description
- Each pack contains 9 standard soft toilet rolls, 195 white, 3 ply toilet paper sheets
- Soft and strong bulk toilet roll is ideal for any business, where a professional, high quality image is important
- Offer reduced maintenance as toilet tissue sheets dissolve easily in water, helping to prevent blockages
- Compatible with the Kimberly-Clark Professional™ ICON™ dispensing system (53655 and 53945) with interchangeable faceplate technology - available for rolled hand towel, skincare, and toilet paper
- Dispensers found in the ICON collection
Specifications
Specifications
| Product Type | Toilet Tissue Roll |
| Length (English) | 32.7 in. |
| Length (Metric) | 83.2 cm |
| Width (English) | 12.2 in. |
| Width (Metric) | 31.2 cm |
| Material | Paper |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Hotels |
| Packaging Quantity | 195 x 9 Rolls x 8 Packs (14,040 Total) |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?