Learn More
Kinetin, >95%, MP Biomedicals™
Product Code. 11358969 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11358969 5 g 5g
11348969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11358969 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210211705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 NOK
    1399.52 NOK / 5g
    Save 70.48 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-01-2027
Identificadores de productos químicos
CAS 525-79-1
Molecular Formula C10H9N5O
Molecular Weight (g/mol) 215.216
InChI Key QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC Name N-(furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amine
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Especificaciones
Color White
Quantity 5 g
Formula Weight 215.2
Percent Purity >95%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Kinetin
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.