Learn More
Kimble™ Low-form Griffin Beakers with Spout
Description
- Matte finish marking area for use with an ordinary pencil
- Easy-to-read white graduated scale for measuring and/or mixing liquids
- Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
Tekniske data
Tekniske data
| Accuracy | ±5% |
| Capacity (English) | 67.62 oz. |
| Diameter (English) Outer | 5.11 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 13 cm |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| For Use With (Application) | For Measuring and Mixing Liquids |
| Graduation Range | 200 to 2000 mL |
| Height (English) | 7.48 in. |
| Height (Metric) | 19 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?