Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Short-Style Sample Vials without Closure
Description
- Clear, screw thread sample vials - Closures not included
- Options:
- Capacity 2mL - 1/2 drams: Height 28mm, OD 15mm, GPI Finish 13-425
- Capacity 6mL - 1 1/2 drams: Height 40mm, OD 19mm, GPI Finish 15-425
- Shelf Pack Quantity 200, Case of 1000
- Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifications
Specifications
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 15 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| For Use With (Application) | Ideal for compound storage |
| Thread Style | Screw |
| Volume (English) | 0.5 dr. |
| Closure Size | 13-425 |
| Certifications/Compliance | ASTM Type I, Class A |
| Height (Metric) | 28 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?