Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminum Seal Caps
Codice prodotto. 11843043
Click to view available options
Color:
Natural
Red
No. per Case:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11843043
Marca: DWK Life Sciences N7382611
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
With PTFE-faced rubber septa
  • Moderate to good resealability
  • One piece
  • PTFE-faced red rubber septa
  • For general GC applications
  • Moderate resealability
  • Not recommended for multiple injections
  • PTFE-faced natural rubber septa
  • Good resealability
  • Multiple injections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Red
For Use With (Application) Multiple injection
Material Aluminum
No. per Case 1000/Cs.
Liner Material PTFE/Rubber
Neck Finish 11
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato