Learn More
KleenGuard™ G40 Foam Nitrile Coated Multi-Purpose Gloves
Product Code. 11720674
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 11720674
Brand: KleenGuard™ 40229
Only null left
Add to basket
Add to basket
KleenGuard™ G40 Foam Nitrile Coated Multi-Purpose Gloves are designed for jobs that require strength, grip, and dexterity. Seamless knit nylon shell is breathable for comfort, with a foam nitrile coating for enhanced grip capabilities.
  • Designed for jobs where strength, grip and dexterity are a must
  • Protective gloves feature oil and industrial grease grip for general purpose tasks
  • Maintain a high degree of abrasion resistance (EN 388) even after 5 wash cycles
  • 25% better productivity than leather gloves with similar capabilities
  • Seamless knit nylon on the back of the hand is breathable for a comfortable fit
  • Silicone-free
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 388
Coated Area Palm, Fingers
Construction Seamless Knit
Coating Material Nitrile Foam
Color Black
Exterior Finish Partially Textured
Hand Specific
Material Nylon
Product Type Seamless Knit Gloves
Size 2X-Large
Style Full-hand Mitt
For Use With (Application) Automotive Assembly, Machine Repairs, and Parts Handling
Glove Cuff Style Knit
Series G40
Length (English) 10.2 in.
Length (Metric) 26 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato