Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Closures
Product Code. 10647245
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
For Use With (Equipment):
13 mm Plain-end Culture Tubes
16 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm Plain-end Culture Tubes
20 mm Plain-end Culture Tubes
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm Plain-end Culture Tubes
Unit Size:
1 L
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 10647245
Brand: DWK Life Sciences 7366413
Only null left
Add to basket
Add to basket
Available in natural (clear) or choice of four colors
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Push Cap
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
Color Yellow
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) 13 mm Plain-end Culture Tubes
Disposable Reusable
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis