Learn More
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (Hygromycin B)
Description
The KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (Hygromycin B) are MMLV particles designed to transduce adherent cells. This allows production of PL-tagged, hygromycin B-resistant target cells of interest for use in cytotoxicity assays involving detection of cell lysis. This product uses EFC technology. The retroparticle mix can be used to transduce target cells with a PL-tagged housekeeping gene. Target cell death in a cytotoxicity assay will release PL to the media, where EA contained in the detection reagent will produce EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Retroparticles |
| Product Type | Retroparticles |
| Quantity | 4 Vials |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?