Learn More
KIF2C Antibody (KIF2C/4702) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-21131JF585
Product Code. 30171582
  • 6275.00 NOK / 0.10mL
Description
KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KIF2C
Monoclonal
Janelia Fluor 585
kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin
Recombinant fragment (around aa500-700) of human KIF2C protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
11004
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
KIF2C/4702
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.