Learn More
Descrizione
KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | KIF2C |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KIF2C/4702 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulation | 10 mM PBS |
| Gene Alias | kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin |
| Host Species | Mouse |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?