Learn More
KIF15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 55407-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16896865
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
Plus-end directed kinesin-like motor enzyme involved in mitotic spindle assembly.
Specifications
Specifications
KIF15
Polyclonal
Unconjugated
KIF15
HKLP2, KIF15, kinesin family member 15, Kinesin like protein 2, Kinesin like protein 7, Kinesin like protein KIF15, KLP2, KNSL7, NY BR 62
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
209737, 353302, 56992
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.81 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P9L6, Q7TSP2, Q9NS87
Kif15
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.