Learn More
Kerosene Blank, VHG™
Description
Kerosene Blank
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Kerosene Blank |
| Methods | ICP/XRF/RDE |
| Analyte or Component Names | Kerosene Blank |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| IUPAC Name | Kerosene Blank |
| Solvent or Matrix | Kerosene |
| Quantity | 0.5 gal |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?